Merck
AMBH9884C2B5
Ambeed, Inc.
(4-(Cyclohexyl(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
261.13
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-{[cyclohexyl(methyl)amino]carbonyl}phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C14H20BNO3/c1-16(13-5-3-2-4-6-13)14(17)11-7-9-12(10-8-11)15(18)19/h7-10,13,18-19H,2-6H2,1H3
InChI key
HJTPGROLNSBJDQ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/913835-84-4.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/913835-84-4.html