AMBH9884C268
Ambeed, Inc.
2,4-Dioxo-4-phenylbutanoic acid
About This Item
Iupac Name
(2E)-2-hydroxy-4-oxo-4-phenyl-2-butenoic acid
Inchi Code
1S/C10H8O4/c11-8(6-9(12)10(13)14)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,13,14)
Clave InChI
JGKFWCXVYCDKDU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)