Merck
AMBH9884C22C
Ambeed, Inc.
4,4-Bis(methylthio)but-3-en-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
162.28
MDL number:
Iupac Name
4,4-bis(methylsulfanyl)-3-buten-2-one
Inchi Code
1S/C6H10OS2/c1-5(7)4-6(8-2)9-3/h4H,1-3H3
InChI key
ICADXNGCMYDRDQ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17649-86-4.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)