Merck
AMBH9884C21B
Ambeed, Inc.
3-Chloro-4-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.48
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-chloro-4-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H13BClNO2/c1-10(2)6-14-11(15-7-10)8-3-4-13-5-9(8)12/h3-5H,6-7H2,1-2H3
Clave InChI
FZBSYLRGRQBBQS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/915070-52-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/915070-52-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)