Merck
AMBH9884C184
Ambeed, Inc.
Methyl 2,4,6-trimethylbenzenesulfonate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.29
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2,4,6-trimethylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C10H14O3S/c1-7-5-8(2)10(9(3)6-7)14(11,12)13-4/h5-6H,1-4H3
Clave InChI
VCXKHPUXNZJDDG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/70920-59-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)