Merck
AMBH9884C176
Ambeed, Inc.
(2-Propoxypyridin-3-yl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
181
Número MDL:
Iupac Name
2-propoxy-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H12BNO3/c1-2-6-13-8-7(9(11)12)4-3-5-10-8/h3-5,11-12H,2,6H2,1H3
Clave InChI
DDCHOASBQZMXFI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1218790-85-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)