Merck
AMBH9884BD71
Ambeed, Inc.
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
196.56
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-6-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C6H4ClF3N2/c7-3-1-4(6(8,9)10)12-5(11)2-3/h1-2H,(H2,11,12)
Clave InChI
YGQHTGQCEBDIDJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/117519-06-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)