AMBH9884BBC4
Ambeed, Inc.
Tetrakis(2-ethylhexyl) benzene-1,2,4,5-tetracarboxylate
About This Item
Iupac Name
tetrakis(2-ethylhexyl) benzene-1,2,4,5-tetracarboxylate
Inchi Code
1S/C42H70O8/c1-9-17-21-31(13-5)27-47-39(43)35-25-37(41(45)49-29-33(15-7)23-19-11-3)38(42(46)50-30-34(16-8)24-20-12-4)26-36(35)40(44)48-28-32(14-6)22-18-10-2/h25-26,31-34H,9-24,27-30H2,1-8H3
Clave InChI
GNCDUZFXTFAOBE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)