Merck
AMBH9884BA2C
Ambeed, Inc.
[[(7-Bromoheptyl)oxy]methyl]benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
285.22
Iupac Name
(((7-bromoheptyl)oxy)methyl)benzene
Inchi Code
1S/C14H21BrO/c15-11-7-2-1-3-8-12-16-13-14-9-5-4-6-10-14/h4-6,9-10H,1-3,7-8,11-13H2
Clave InChI
BZMIZZYCYWAKIC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/94427-22-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)