Merck
AMBH9884B99F
Ambeed, Inc.
Sodium 2-(1,3-benzothiazol-2-yl)acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
sodium 1,3-benzothiazol-2-ylacetate
Inchi Code
1S/C9H7NO2S.Na/c11-9(12)5-8-10-6-3-1-2-4-7(6)13-8;/h1-4H,5H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
Clave InChI
DBXCRJSWFJJURL-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/796883-68-6.html
Synonym
Sodium 2-(benzo[d]thiazol-2-yl)acetate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)