AMBH9884B87A
Ambeed, Inc.
Sodium 4-chloro-2-methylbenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
192.58
Iupac Name
sodium 4-chloro-2-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C8H7ClO2.Na/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11;/h2-4H,1H3,(H,10,11);/q;+1/p-1
Clave InChI
RDMCRSCZYBLLAI-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/203261-42-1.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)