Merck
AMBH9884B869
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(4-(6-fluoroquinolin-4-yl)cyclohex-3-en-1-yl)acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
313.37
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 2-(4-(6-fluoroquinolin-4-yl)cyclohex-3-en-1-yl)acetate
Inchi Code
1S/C19H20FNO2/c1-2-23-19(22)11-13-3-5-14(6-4-13)16-9-10-21-18-8-7-15(20)12-17(16)18/h5,7-10,12-13H,2-4,6,11H2,1H3
Clave InChI
NLXULBPNNZVONZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1923836-86-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)