Merck
AMBH97F116BE
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (1-(4-formylphenyl)cyclopropyl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
261.32
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl (1-(4-formylphenyl)cyclopropyl)carbamate
Inchi Code
1S/C15H19NO3/c1-14(2,3)19-13(18)16-15(8-9-15)12-6-4-11(10-17)5-7-12/h4-7,10H,8-9H2,1-3H3,(H,16,18)
Clave InChI
PYFQCXADTGZNLP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1951439-73-8.html
Synonym
tert-Butyl N-[1-(4-formylphenyl)cyclopropyl]carbamate
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)