AMBH97F11571
Ambeed, Inc.
3,4-Dichloro-5-fluoroaniline
About This Item
Iupac Name
3,4-dichloro-5-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C6H4Cl2FN/c7-4-1-3(10)2-5(9)6(4)8/h1-2H,10H2
Clave InChI
GMTOVSOYXUGZCV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/35754-38-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)