Merck
AMBH97F11505
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-bromoquinoline-6-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
280.12
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 4-bromo-6-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H10BrNO2/c1-2-16-12(15)8-3-4-11-9(7-8)10(13)5-6-14-11/h3-7H,2H2,1H3
Clave InChI
YSIDFEJBSYYMDZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/958332-97-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)