AMBH97F1147B
Ambeed, Inc.
1-Benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxamide
About This Item
Iupac Name
1-benzyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c13-12(16)10-6-11(15)14(8-10)7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H2,13,16)
Clave InChI
GXFFGHGZXQWFHG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)