Merck
AMBH97F1144D
Ambeed, Inc.
3-Amino-2-nitrobenzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-amino-2-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H5N3O2/c8-4-5-2-1-3-6(9)7(5)10(11)12/h1-3H,9H2
Clave InChI
VVLXEASYKMQILM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/408502-45-4.html
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)