Merck
AMBH97F11434
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-hydroxybenzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
216.03
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-hydroxybenzamide
Inchi Code
1S/C7H6BrNO2/c8-4-1-2-5(7(9)11)6(10)3-4/h1-3,10H,(H2,9,11)
Clave InChI
ZUYVEVLBOGNWOE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5428-40-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)