AMBH97F113C2
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(benzo[d]thiazol-2-yl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 4-(1,3-benzothiazol-2-yl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H22N2O2S/c1-17(2,3)21-16(20)19-10-8-12(9-11-19)15-18-13-6-4-5-7-14(13)22-15/h4-7,12H,8-11H2,1-3H3
Clave InChI
RTBLGLFTLCLKRV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)