Merck
AMBH97F1130C
Ambeed, Inc.
1-Chloro-4-fluoroisoquinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
181.6
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-chloro-4-fluoroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5ClFN/c10-9-7-4-2-1-3-6(7)8(11)5-12-9/h1-5H
InChI key
BKYLDYWBJSOIMD-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/435278-06-1.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/435278-06-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)