Merck
AMBH97F112C9
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
278.53
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-4-chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H9BrClNO2/c1-12(14-2)9(13)7-4-3-6(11)5-8(7)10/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
ZZVVBYKBHDBUFV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1255099-63-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)