AMBH97F11252
Ambeed, Inc.
1-(2-Methoxy-4-methylphenyl)ethanone
About This Item
Iupac Name
1-(2-methoxy-4-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-7-4-5-9(8(2)11)10(6-7)12-3/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
WZHJIIIJSONKDI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)