AMBH97F1113C
Ambeed, Inc.
2-Oxaadamantan-1-ylmethanol
About This Item
Iupac Name
2-oxatricyclo[3.3.1.1~3,7~]dec-1-ylmethanol
Inchi Code
1S/C10H16O2/c11-6-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)12-10/h7-9,11H,1-6H2
InChI key
CXQHXBRNBRPJRY-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1303974-14-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)