Merck
AMBH97F110FC
Ambeed, Inc.
1-Dansylpiperazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
319.43
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N,N-dimethyl-5-(1-piperazinylsulfonyl)-1-naphthalenamine
Inchi Code
1S/C16H21N3O2S/c1-18(2)15-7-3-6-14-13(15)5-4-8-16(14)22(20,21)19-11-9-17-10-12-19/h3-8,17H,9-12H2,1-2H3
Clave InChI
NRTFFCBHBQNURK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/86516-36-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)