Merck
AMBH97F079F4
Ambeed, Inc.
6-Bromoquinolin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.07
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
6-bromo-2-quinolinamine
Inchi Code
1S/C9H7BrN2/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(11)12-8/h1-5H,(H2,11,12)
InChI key
GSKICCPQEZRQEC-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/791626-58-9.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/791626-58-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)