Merck
AMBH97F07891
Ambeed, Inc.
4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)phenylboronic Acid Pinacol Ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
330.23
Número MDL:
Iupac Name
1-acetyl-4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperazine
Inchi Code
1S/C18H27BN2O3/c1-14(22)20-10-12-21(13-11-20)16-8-6-15(7-9-16)19-23-17(2,3)18(4,5)24-19/h6-9H,10-13H2,1-5H3
Clave InChI
VRZVSHHLWMAHAZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1218791-38-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)