AMBH97F07874
Ambeed, Inc.
4-Amino-2-chloro-3-methylbenzonitrile
About This Item
Iupac Name
4-amino-2-chloro-3-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H7ClN2/c1-5-7(11)3-2-6(4-10)8(5)9/h2-3H,11H2,1H3
Clave InChI
RNTRNRRXHOGTLD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/573768-09-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)