AMBH97F07708
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-1,3,5-trimethylbenzene
About This Item
Iupac Name
2-fluoro-1,3,5-trimethylbenzene
Inchi Code
1S/C9H11F/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
Clave InChI
ZLGPNBBJPOBSLY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)