Merck
AMBH97F07683
Ambeed, Inc.
2,5-Bis(phenylamino)terephthalic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
348.36
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,5-dianilinoterephthalic acid
Inchi Code
1S/C20H16N2O4/c23-19(24)15-12-18(22-14-9-5-2-6-10-14)16(20(25)26)11-17(15)21-13-7-3-1-4-8-13/h1-12,21-22H,(H,23,24)(H,25,26)
Clave InChI
ZJQZWNLKRBUEKX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10109-95-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)