Merck
AMBH97F07455
Ambeed, Inc.
Methyl 1H-tetrazol-1-ylacetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
142.12
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 1H-tetraazol-1-ylacetate
Inchi Code
1S/C4H6N4O2/c1-10-4(9)2-8-3-5-6-7-8/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
CGQJVEFCNZKVRS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55633-19-7.html
Pictogramas
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)