Merck
AMBH97F0740B
Ambeed, Inc.
7-O-Methylbiochanin A
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
298.3
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-hydroxy-7-methoxy-3-(4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C17H14O5/c1-20-11-5-3-10(4-6-11)13-9-22-15-8-12(21-2)7-14(18)16(15)17(13)19/h3-9,18H,1-2H3
InChI key
DQNLRFRBAWCJHQ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34086-51-6.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/34086-51-6.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)