AMBH97F073FB
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (2-chlorophenyl)carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 2-chlorophenylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H14ClNO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
Clave InChI
LLDDCZFFWXSEFG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)