Merck
AMBH97F07221
Ambeed, Inc.
3-(Trifluoromethyl)quinolin-4-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.17
Número MDL:
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)quinolin-4-amine
Inchi Code
1S/C10H7F3N2/c11-10(12,13)7-5-15-8-4-2-1-3-6(8)9(7)14/h1-5H,(H2,14,15)
Clave InChI
FZRFXDGNVFQKER-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1820650-23-4.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)