AMBH97F07152
Ambeed, Inc.
2-Bromo-7-chlorothieno[3,2-b]pyridine
About This Item
Iupac Name
2-bromo-7-chlorothieno[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H3BrClNS/c8-6-3-5-7(11-6)4(9)1-2-10-5/h1-3H
Clave InChI
XMZQZXNHMUDHNZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)