Merck
AMBH97F070C1
Ambeed, Inc.
2-Benzyl-1,3-dioxoisoindoline-5-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
281.27
Número MDL:
Iupac Name
2-benzyl-1,3-dioxo-5-isoindolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H11NO4/c18-14-12-7-6-11(16(20)21)8-13(12)15(19)17(14)9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,20,21)
Clave InChI
KGHOAEZOEVGKMU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/67822-75-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)