Merck
AMBH97F06ED9
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(4-bromopyridin-2-yl)acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.06
Número MDL:
Iupac Name
methyl (4-bromo-2-pyridinyl)acetate
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)5-7-4-6(9)2-3-10-7/h2-4H,5H2,1H3
Clave InChI
URIFFMIHLPERQQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1354021-08-1.html
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)