AMBH97F06CB7
Ambeed, Inc.
N1-(2-(4-(2-Aminoethyl)piperazin-1-yl)ethyl)ethane-1,2-diamine
About This Item
Iupac Name
N~1~-{2-[4-(2-aminoethyl)-1-piperazinyl]ethyl}-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C10H25N5/c11-1-3-13-4-6-15-9-7-14(5-2-12)8-10-15/h13H,1-12H2
Clave InChI
CXNQJNPKMZRHBC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)