AMBH97F069F9
Ambeed, Inc.
6-Chloro-2-methylquinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
6-chloro-2-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8ClNO2/c1-6-4-9(11(14)15)8-5-7(12)2-3-10(8)13-6/h2-5H,1H3,(H,14,15)
Clave InChI
GSWWVOHRAYFEHC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)