Merck
AMBH97F069EE
Ambeed, Inc.
1-Bromo-4-butoxy-2,3-difluorobenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
265.1
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-4-butoxy-2,3-difluorobenzene
Inchi Code
1S/C10H11BrF2O/c1-2-3-6-14-8-5-4-7(11)9(12)10(8)13/h4-5H,2-3,6H2,1H3
Clave InChI
VZOZRBSBWHDDHS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/247176-22-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)