Merck
AMBH97F06948
Ambeed, Inc.
2-Bromoethanesulfonyl Chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.48
Número MDL:
Iupac Name
2-bromoethanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C2H4BrClO2S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2
Clave InChI
FPJOBRDFPQKHLI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54429-56-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)