AMBH97F0692B
Ambeed, Inc.
1-(Pyridin-2-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
1-(2-pyridinylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H16N2O2/c15-12(16)10-4-7-14(8-5-10)9-11-3-1-2-6-13-11/h1-3,6,10H,4-5,7-9H2,(H,15,16)
Clave InChI
JFEQWWLLXPMZIL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)