Merck
AMBH97F06841
Ambeed, Inc.
6-Iodo-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
262.05
Número MDL:
Iupac Name
6-iodo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Inchi Code
1S/C8H7IO2/c9-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-2,5H,3-4H2
Clave InChI
HZTMYTXWFHBHDC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57744-67-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)