Merck
AMBH97F06142
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-(4-nitrophenyl)oxazole-4-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
262.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 5-(4-nitrophenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H10N2O5/c1-2-18-12(15)10-11(19-7-13-10)8-3-5-9(6-4-8)14(16)17/h3-7H,2H2,1H3
Clave InChI
WFXGNVYQHVQFKU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/72030-87-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/72030-87-6.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)