Merck
AMBH97F0612C
Ambeed, Inc.
3,3-Difluoropyrrolidin-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
121.09
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3,3-difluoro-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C4H5F2NO/c5-4(6)1-2-7-3(4)8/h1-2H2,(H,7,8)
Clave InChI
BDHHIGBFEDVNDX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/162970-49-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)