Merck
AMBH97F060BB
Ambeed, Inc.
2-Azaspiro[4.4]nonan-3-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
139.2
Número MDL:
Iupac Name
2-azaspiro[4.4]nonan-3-one
Inchi Code
1S/C8H13NO/c10-7-5-8(6-9-7)3-1-2-4-8/h1-6H2,(H,9,10)
Clave InChI
JONWDDCKNVVMBS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75751-72-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)