Merck
AMBH97F05B74
Ambeed, Inc.
Dimethyl quinoline-2,3-dicarboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
245.23
Número MDL:
Iupac Name
dimethyl 2,3-quinolinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C13H11NO4/c1-17-12(15)9-7-8-5-3-4-6-10(8)14-11(9)13(16)18-2/h3-7H,1-2H3
Clave InChI
LJLAVRGABNTTSN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17507-03-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)