Merck
AMBH97F05B72
Ambeed, Inc.
7-Fluoroquinolin-3-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
162.17
Número MDL:
Iupac Name
7-fluoro-3-quinolinylamine
Inchi Code
1S/C9H7FN2/c10-7-2-1-6-3-8(11)5-12-9(6)4-7/h1-5H,11H2
Clave InChI
VWSBZKXHUMMXCN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/225366-89-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)