AMBH97F05AD5
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-amino-5-methylthiophene-3-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 2-amino-5-methyl-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H11NO2S/c1-3-11-8(10)6-4-5(2)12-7(6)9/h4H,3,9H2,1-2H3
Clave InChI
AYBUNZGJQVYGTM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)