AMBH97F04F07
Ambeed, Inc.
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
About This Item
Iupac Name
2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BF3O3/c1-15-7-3-2-5(8(10,11)12)4-6(7)9(13)14/h2-4,13-14H,1H3
Clave InChI
PXDQUMRSSQYJSX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)