Merck
AMBH97F04C0E
Ambeed, Inc.
Thiazol-2-ylmethanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
150.63
Número MDL:
Iupac Name
1,3-thiazol-2-ylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H6N2S.ClH/c5-3-4-6-1-2-7-4;/h1-2H,3,5H2;1H
Clave InChI
AAJCCSYSPIKAJY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850852-85-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)